Learn More
Diciclopentadieno, +90 %, estabilizado con 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470224 2500 mL 2500 ml
11460224 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13643.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.206 g/mol
Dicyclopentadiene is used in resins, particularly unsaturated polyester resins. It plays a major role in inks, adhesives and paints. It is also used as a monomer in polymerization reactions. It is a precursor for the preparation of endo-tetrahydrodicyclopentadiene, which reacts with aluminum chloride at higher temperature to give adamantine. It undergoes a retro-Diels-Alder reaction to yield cyclopentadiene, which acts as ligand in inorganic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diciclopentadieno se utiliza en resinas, especialmente en resinas de poliéster insaturadas. Desempeña un papel importante en tintas, adhesivos y pinturas. También se utiliza como monómero en reacciones de polimerización. Es un precursor en la preparación de endo-tetrahidrodiciclopentadieno, que reacciona con el cloruro de aluminio a mayor temperatura para producir adamanto. Sufre una reacción retro-Diels-Alder para producir ciclopentadieno, que actúa como ligando en química inorgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-73-6
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.206
Número MDL MFCD00078246
Clave InChI HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclopentadiene
Nombre de nota stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densidad 0.982
Punto de ebullición 171°C to 173°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2048
Beilstein 1904092
Índice Merck 14,2739
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza ≥90%