Learn More
Diclorometano, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Eur., NF, ≥ 99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15652590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652590 4 x 5 L Frasco de aluminio paquete de 4
15662590 5 L Frasco de aluminio 5 litros
15672590 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15642590 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15652590 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 242334X5LALU
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Famacopea Europea, NF,≥ 99 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97°C
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.NF
Color Incolora
Densidad 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C
Cantidad 4 x 5 L
Límite de explosión 0.22
Punto de ignición 1223°F
Envase Frasco de aluminio
Forma física Líquido
Presión de vapor 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Punto de ebullición 39°C to 41°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.