Learn More
Diclorodifenilmetano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752695 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10417490 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10335890 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10752695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113330100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2051-90-3 | C13H10Cl2 | 237.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-90-3
Fórmula molecular C13H10Cl2
Peso molecular (g/mol) 237.13
Número MDL MFCD00000811
Clave InChI OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6
PubChem CID 16327
Nombre IUPAC [dicloro(fenil)metil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Dichlorodiphenylmethane
Nombre de nota 97%
Color Amarillo
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 305.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CCl2
Índice de refracción 1.6030 to 1.6050
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 590
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,benzene,ethanol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodiphenylmethane
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.