Learn More
Diclorobis[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]paladio(II), cristalino amarillo, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15404955 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15404955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045511.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
CAS 887919-35-9
Color Amarillo
Fórmula molecular C32H56Cl2N2P2Pd
Número MDL MFCD09265123
Cantidad 1 g
Sinónimo bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 4-diterc-butilfosfanil-N,N-dimetilanilina; dicloropaladio
Peso molecular (g/mol) 708.08
PubChem CID 11714597
Formula Weight (peso de la fórmula) 708.08
Forma física Crystals