Learn More
Dímero de dicloro(pentametilciclopentadienil)rodio(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397768 1 g 1 g
11307778 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033657.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12354-85-7 | C20H30Cl4Rh2 | 618.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12354-85-7
Fórmula molecular C20H30Cl4Rh2
Peso molecular (g/mol) 618.07
Número MDL MFCD00061552
Clave InChI QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
PubChem CID 74222901
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno;rodio(2 +);tetracloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer
Punto de fusión >300°C
Color Rojo
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran and methanol. Insoluble in water and diethylether
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo