Learn More
Dímero de dicloro(pentametilciclopentadienil)rodio(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307778 250 mg 250 miligramos
11397768 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033657.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12354-85-7 | C20H30Cl4Rh2 | 618.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12354-85-7
Fórmula molecular C20H30Cl4Rh2
Peso molecular (g/mol) 618.07
Número MDL MFCD00061552
Clave InChI QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
PubChem CID 74222901
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno;rodio(2 +);tetracloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer
Punto de fusión >300°C
Color Rojo
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in chloroform and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran and methanol. Insoluble in water and diethylether
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo