Descripción
- Las puntas cumplen con la directiva CE IVD
- Embalaje con código de colores para el reconocimiento de volumen a simple vista
- Las puntas esterilizadas están libres de ADN, ARN, DNasa y ARNasa detectables. ATP , pirógenos y metales traza
- Las puntas preesterilizadas están envueltas en plástico de calidad para dispositivos médicos
- Sometida a radiación gamma
- Las puntas no estériles se pueden esterilizar en autoclave °a 121 °C durante 20 minutos a 1 bar (calor húmedo).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Punta de pipeta |
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | D200 |
| Precisión | De 0,006 a 0,008 μl |
| Exactitud | -0,075 a -0,05 μL |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 5,1cm |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Mostrar más |