Learn More
Scotch-Brite™ Almohadillas para suelo de diamante, de color morado
Código de producto. 17108800
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17108800 530 mm paquete de 5
17158800 254 mm paquete de 5
17128800 280 mm paquete de 5
17118800 685 mm paquete de 5
17148800 305 mm paquete de 5
17138800 355 mm paquete de 5
17158790 380 mm paquete de 5
17148790 406 mm paquete de 5
17168790 432 mm paquete de 5
17178790 460 mm paquete de 5
17188790 480 mm paquete de 5
17198790 505 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17108800 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100159503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00€
    369.59€ / paquete de 5
    Ahorro 237.41€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Almohadillas para suelo con revestimiento de diamante para limpiar y pulir suelos de mármol, terrazo, pizarra y hormigón pulido Ayudan a eliminar el acabado de suelo y a reducir los costes de mano de obra.
  • Limpian y pulen el suelo al mismo tiempo para lograr un brillo excepcional.
  • Perfectas para suelos de mármol, terrazo, vinilo, pizarra y hormigón pulido
  • Fáciles de usar: no se necesitan productos químicos caros o perjudiciales, solo agua.
  • Se recomienda su uso con máquinas de velocidad baja y estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Almohadillas de limpieza
Color Morado
Diámetro (métrico) 530 mm
Para utilizar con (aplicación) Bruñido, limpieza
Para utilizar con (equipo) Suelos de mármol, terrazo, pizarra y hormigón pulido
Material Con revestimiento de diamante
Modelo Redondo