Learn More
Di-mu-clorobis(norbornadieno)dirodio(i), 44 % mínimo de Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395968 1 g 1 g
11385968 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010467.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12257-42-0 | C14H16Cl2Rh2 | 460.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12257-42-0
Fórmula molecular C14H16Cl2Rh2
Peso molecular (g/mol) 460.99
Número MDL MFCD00198060
Clave InChI RXDWVIOULPVOEO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene-rhodium chloride dimer, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene; rhodium 2+ ; dichloride, bis 2,3,5,6-eta-bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene di-mu-chlorodirhodium
PubChem CID 114600
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-mu-chlorobis(norbornadiene)dirhodium(I)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in acetone,chloroform,methanol and insoluble in water.
Nombre IUPAC Dicloruro de λ²-rodio(2+) bis(biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno)
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.01
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 44% min.
Forma física Polvo