Learn More
Di-μ-hidroxo-bis-[(N,N,N',N'-tetrametiletilenodiamina)cobre(II)]cloruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10470242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10470242 25 g Frasco de vidrio 25 g
10081701 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10470242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348980250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 30698-64-7 | C12H36Cl2Cu2N4O2 | 466.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30698-64-7
Fórmula molecular C12H36Cl2Cu2N4O2
Peso molecular (g/mol) 466.44
Número MDL MFCD01321163
Clave InChI VVXKYYDFGPZSOZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cu-tmeda catalyst, di-mu-hydroxo-bis n,n,n'.n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, cu-tmedacatalyst, bis chlorocopperol ; bis temed, di-hydroxo-bis n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, chlorohydroxo n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine copper ii, copper ii chloride hydroxide n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine complex dimer, di-, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka.n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride
PubChem CID 11190467
Nombre IUPAC clorocobre;N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina;dihidrato
SMILES O.O.Cl[Cu].Cl[Cu].CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)]chloride
Punto de fusión 136.0°C to 138.0°C
Color Morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo