Learn More
Thermo Scientific™ Células competentes DH5α
Código de producto. 16506900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
40 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16506900 20 reacciones 40 reacciones
1 options
Código de producto. 16506900 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EC0111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.25€
    65.65€ / 500 microlitros
    Ahorro 4.60€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Células E. coli químicamente competentes recomendadas para la subclonación rutinaria en vectores plasmídicos. Las células de eficiencia de subclonación no son adecuadas para la generación de bibliotecas de ADNc.
  • Elφ El marcador Δ80dlacZ M15 proporcionaα -complementación de laβ -gen de galactosidasa de pUC o vectores similares para permitir la detección de colonias azules/blancas en placas de agar bacteriano que contienen Bluo-Gal o X-Gall
  • Eficiencia de transformación: > 1x106 ufc/μADN pUC19 g
  • Adecuado para aplicaciones de clonación de rutina. Embalaje económico y conveniente.
  • Contienen marcadores genéticos que permiten la detección de colonias azules/blancas.
  • DH5α Las células competentes para subclonación son adecuadas para las aplicaciones estándar de clonación de ADN:
    • Clonación de ADN tras reacciones de PCR o digestión por restricción
    • Subclonación (transferencia de ADN de un vector original a un vector de destino)
    • Aislamiento de plásmidos
  • Genotipo: F –φ 80lacZΔ M15Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK – mK+) phoA supE44λ - este –1 gyrA96 relA1
  • Sólo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Químicamente competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Contenido y almacenamiento Hielo seco (-80 °C)
Cepa bacteriana o de levadura DH5α
Especie E. coli
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Cantidad 20 reacciones