Learn More
Thermo Scientific™ Células competentes DH5α; Alta eficiencia
Código de producto. 16512160 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16512160 20 reacciones 20 reacciones
1 options
Código de producto. 16512160 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EC0112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    143.65€ / 20 reacciones
    Ahorro 10.35€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Células E. coli de alta eficiencia y químicamente competentes, ideales para la construcción de bancos de genes o la generación de bibliotecas de ADNc utilizando vectores derivados de plásmidos.
  • Elφ El marcador Δ80dlacZ M15 proporcionaα -complementación de laβ -gen de galactosidasa de pUC o vectores similares para permitir la detección de colonias azules/blancas en placas de agar bacteriano que contienen Bluo-Gal o X-Gal
  • Mutaciones de RecA1 y endA1 en DH5α Las células mejoran la estabilidad del inserto y la calidad del ADN plasmídico extraído.
  • Alta eficiencia de transformación: > 1x109 ufc/μADN pUC19 g
  • Adecuado para aplicaciones de clonación rutinarias y de alto rendimiento
  • Marcadores genéticos que permiten la detección de colonias azules/blancas
  • Cómodo envasado de dos reacciones por vial
  • El medio de SOC Medio de crecimiento incluido
  • DH5α Las celdas competentes son adecuadas para una variedad de aplicaciones que requieren una alta eficiencia de transformación:
    • Clonación eficiente de ADN derivada de PCR, reacciones de generación de ADNc
    • El marcador recA1 facilita el trabajo con ADN difícil de transformar
    • Ideal para la generación de bibliotecas de ADNc utilizando vectores derivados de plásmidos.
    • Mutagénesis dirigida
  • Genotipo: F –φ 80lacZΔ M15Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK – mK+) phoA supE44λ - este –1 gyrA96 relA1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Químicamente competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Contenido y almacenamiento Hielo seco (-80 °C)
Cepa bacteriana o de levadura DH5α
Especie E. coli
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Cantidad 20 reacciones