Learn More
Thermo Scientific™ Células competentes DH10B; Alta eficiencia
Código de producto. 16575681 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16575681 20 reacciones 20 reacciones
1 options
Código de producto. 16575681 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EC0113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    168.65€ / 20 reacciones
    Ahorro 10.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Células de E. coli de alta eficiencia y competencia química. La cepa DH10B es adecuada para la clonación de ADN que contiene metilcitosina, 5hidroximetilcitosina y metiladenina, lo que permite clonar de forma eficaz tanto el ADN genómico procariótico como
  • Adecuado para clonar ADN que contiene metilcitosina, 5-hidroximetilcitosina y metiladenina, lo que permite clonar eficientemente ADN genómico tanto procariota como eucariota.
  • Estas células son ideales para la construcción de bancos de genes o para la generación de bibliotecas de ADNc utilizando vectores derivados de plásmidos.
  • Elφ El marcador Δ80dlacZ M15 proporcionaα -complementación de laβ -gen de galactosidasa de pUC o vectores similares para permitir la detección de colonias azules/blancas en placas de agar bacteriano que contienen Bluo-Gal o X-Gal
  • Alta eficiencia de transformación: > 1x109 ufc/μADN pUC19 g
  • Adecuado para aplicaciones de clonación rutinarias y de alto rendimiento
  • Permite la detección de colonias azules y blancas
  • Cómodo envasado de dos reacciones por vial
  • El medio de SOC Medio de crecimiento incluido
  • Adecuado para una variedad de aplicaciones que requieren una alta eficiencia de transformación:
    • Clonación eficiente de ADN tanto de origen procariota como eucariota
    • Clonación de plásmidos grandes y BAC
    • Ideal para la generación de bibliotecas de ADNc utilizando vectores derivados de plásmidos.
    • Mutagénesis dirigida al sitio
  • Genotipo: F – mcrAΔ (mrr-hsdRMS-mcrBC)φ 80lacZ ΔM15Δ lacX74 recA1 endA1 araD139Δ (ara-leu)7697 galU galKλ – rpsL(StrR) nupG
Nota: Optimizado para su uso con el CloneJET Kit de clonación por PCR (n.º de cat. K1231, K1232) y Phusion Kit de mutagénesis dirigida (n.º de cat. F541) y disponible en versiones combinadas (n.º de cat. K123120, K123240, F542)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Químicamente competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Contenido y almacenamiento Hielo seco (-80 °C)
Cepa bacteriana o de levadura DH10B
Especie E. coli
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Cantidad 20 reacciones