Descripción
DGK-iota Polyclonal specifically detects DGK-iota in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DGK-iota |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DAG kinase iota, DGK-IOTA, diacylglycerol kinase iota, diacylglycerol kinase, iota, Diglyceride kinase iota, EC 2.7.1.107 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DGK-iota fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |