Learn More
DGAT2 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30733105 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30733105 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30733105 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7256MFV500
Sheep Polyclonal Antibody
DGAT2 Polyclonal antibody specifically detects DGAT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DGAT2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen diacylglycerol O-acyltransferase 2, diacylglycerol O-acyltransferase homolog 2, diacylglycerol O-acyltransferase homolog 2 (mouse), diacylglycerol O-acyltransferase-like protein 2, Diglyceride acyltransferase 2, DKFZp686A15125, EC 2.3.1, EC 2.3.1.20, GS1999FULL
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DGAT2, Arg268-Phe377, Accession # Q96PD7
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84649
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG