Learn More
DFMTI, MedChemExpress
Código de producto. 16490639
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490639 1 mg 1 miligramo
16454306 100 mg 100 miligramos
16445737 5 mg 5 miligramos
16432998 10 mg 10 miligramos
16429566 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490639 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100404
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DFMTI can completely block the rmGlu1 L757V glutamate response.
DFMTI can completely block the rmGlu1 L757V glutamate response.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DFMTI
CAS 864864-86-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18F2N4O
Cantidad 1 mg
Sinónimo MK5435
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (67.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N(C(C)C)C1)C2=C1C=C(C3=C(C)N(C4=CC=C(F)C=C4F)N=N3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 368.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.38
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death