Learn More
Dextrosa U.S.P. GenAR granular, Macron Fine Chemicals™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dextrose |
| Nombre de nota | Anhidro |
| CAS | 50-99-7 |
| Envase | Poli |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Sinónimo | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form |
| Clave InChI | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
| SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal |
| Mostrar más |