Learn More
Dextrosa, anhidra, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15597934 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15597934 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15597934 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 191901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.35€
    153.32€ / 500 g
    Ahorro 49.03€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrose
Nombre de nota Anhidro
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.54kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97.5 to 102.0%
Grado USP
Forma física Solid