Learn More
Dextrosa, anhidra, multicomponente, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15517944 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15517944 2.5 kg 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15517944 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 192005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.46€
    395.81€ / 2.5 Kg
    Ahorro 119.65€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
GMP-manufactured dextrose meeting USP specifications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrose
Nombre de nota Anhidro
CAS 50-99-7
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1L = 1.54kg
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
Peso molecular (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97.5 to 102.0%
Grado Multicomponente/USP
Forma física Solid