Learn More
Dextrosa anhidra (gránulos cristalinos/biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10764534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10764534 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10051793 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10764534 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP3501
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
La dextrosa se utiliza a menudo como aditivo para el cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-99-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrose Anhydrous
Punto de fusión 146.1°C
Color Blanco
pH 5.9
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.8 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal HOCH2(CHOH)4CHO
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 4495
Rotación específica 52.5 to 53.0° (+ or -)
Información de solubilidad 0.005% max. Insoluble Matter
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.08
Presión de vapor Negligible
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado Biología molecular
Forma física Sólido