Descripción
- Las condiciones fisiológicas y una elución suave conservan la actividad de la proteína diana
- Medio robusto y estable que permite alcanzar picos estrechos en la elución de la proteína diana
- Compatible con los tampones acuosos más usados y fácilmente regenerable con 0,5 M de NaOH
- Ampliación sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 ml |
| Material | Dextrin Sepharose |
| Tamaño de partículas | 34 μm |
| Matrix | Resina de afinidad |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- dextrin sepharose high performance
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol