Learn More
Dextran, MW ca 6,000, Thermo Scientific™
Dextran, also known as manninotriose, CAS # 9004-54-0, is a glucose polymer of bacterial origin.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62775.22
197.70 EUR hasta el 2026-09-25
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27966" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15415079
  • 200.00€ / 100 g
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Dextran is a complex branched polysaccharide of bacterial origin
• It primarily contains alpha-D C-1 – C-6 glycosidic linkages
• Alternate linkages account for the complex branching of dextran
Application
• Some research suggests that dextran can be used a carrier that helps target delivery of compounds to specific cells
• It is intended for protein isolation and centrifugation protocols, as well as other research applications
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Caduca: 2026-09-25
La curiosidad va más allá
código promocional: 27966
Impulse el descubrimiento gracias al ahorro en todo el flujo de trabajo de investigación: celular con el respaldo de nuestra cartera de productos Gibco™, expresión génica con la tecnología de Applied Biosystems™ y expresión de proteínas facilitada por Invitrogen™ y Thermo Scientific™.
Aplicar promoción y agregar...