Learn More
Dextran, MW ca 6,000, Thermo Scientific™
Dextran, also known as manninotriose, CAS # 9004-54-0, is a glucose polymer of bacterial origin.
35.65€ - 721.00€
| CAS | 9004-54-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H32O16 |
| Peso molecular (g/mol) | 504.438 |
| Número MDL | MFCD00130935 |
| Clave InChI | FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal |
| PubChem CID | 4125253 |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal |
| SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15495069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62775.09 |
10g |
39.30€ 35.65€ / 10 g Ahorro 3.65€ 9% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15405079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62775.18 |
50g |
119.00€ 107.65€ / 50 g Ahorro 11.35€ 9% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15415079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62775.22 |
200.00€
100 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15425079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62775.36 |
500g |
721.00€
500 g |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Dextran is a complex branched polysaccharide of bacterial origin
• It primarily contains alpha-D C-1 – C-6 glycosidic linkages
• Alternate linkages account for the complex branching of dextran
Application
• Some research suggests that dextran can be used a carrier that helps target delivery of compounds to specific cells
• It is intended for protein isolation and centrifugation protocols, as well as other research applications
| 9004-54-0 | |
| 504.438 | |
| FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N | |
| 4125253 | |
| C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
| C18H32O16 | |
| MFCD00130935 | |
| dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal | |
| 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal |
Especificaciones
| Dextran | |
| C18H32O16 | |
| 14,2948 | |
| Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethylene glycol and glycerol. | |
| C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O | |
| 504.438 | |
| ≈6 kd |
| 9004-54-0 | |
| MFCD00130935 | |
| dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal | |
| FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N | |
| 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal | |
| 4125253 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-677-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures