Learn More
Desoxipipradrol, TRC
Código de producto. 30367643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367643 1 g 1 g
30363135 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2969801G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 519-74-4
Fórmula molecular C8H21N
Peso molecular (g/mol) 251.37
Sinónimo 2-(Diphenylmethyl)piperidine, (±)-Desoxypipradrol, 2-Diphenylmethylpiperidine, Ciba 14469, Deoxypipradrol, Desoxypipradrol
SMILES C1CCC(NC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desoxypipradrol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N/c1-3-9-15(10-4-1)18(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17/h1-6,9-12,17-19H,7-8,13-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1674