Descripción
Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Desmoglein-3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DSG3/8251R |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa300-500) of human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |