Learn More
Desfuroyl Ceftiofur Dimer (>90%), TRC
Código de producto. 30132915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132915 5 mg 5 miligramos
30135919 10 mg 10 miligramos
30012208 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2904335MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120905-00-2
Fórmula molecular C28 H28 N10 O10 S6
Peso molecular (g/mol) 856.97
Sinónimo (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]dithio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-metoxiimino-acetil]amino]-3- (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-metoxiimino-acetil]amino]-2-carboxi-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-en-3-il]metildissulfanil]metil]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSSCC3=C(N4[C@H](SC3)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c5csc(N)n5)C4=O)C(=O)O)\c6csc(N)n6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfuroyl Ceftiofur Dimer
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H28N10O10S6/c1-47-35-13(11-7-51-27(29)31-11)19(39)33-15-21(41)37-17(25(43)44)9(3-49-23(15)37)5-53-54-6-10-4-50-24-16(22(42)38(24)18(10)26(45)46)34-20(40)14(36-48-2)12-8-52-28(30)32-12/h7-8,15-16,23-24H,3-6H2,1-2H3,(H2,29,31)(H2,30,32)(H,33,39)(H,34,40)(H,43,44)(H,45,46)/b35-13-,36-14-/t15-,16-,23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 856.0314