Learn More
Disulfuro de cisteína de ceftiofur desfuroilo (contiene 5% de ceftiofur) (>90%), TRC
Código de producto. 17989724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989724 10 mg 10 miligramos
17939534 1 mg 1 miligramo
17937704 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17989724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28990510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158039-15-7
Fórmula molecular C17H20N6O7S4
Peso molecular (g/mol) 548.64
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]dithio]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(2-amino-2-carboxyethyl)dithio]methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, [6R-[3(R*),6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]dithio]methyl]-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (6R,7R)-3-[[[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]dithio]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Desfuroylceftiofur cysteine disulfide, Desfuroyl ceftiofur cysteine disulfide
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSSC[C@H](N)C(=O)O)\c3csc(N)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfuroyl Ceftiofur Cysteine Disulfide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N6O7S4/c1-30-22-9(8-5-32-17(19)20-8)12(24)21-10-13(25)23-11(16(28)29)6(2-31-14(10)23)3-33-34-4-7(18)15(26)27/h5,7,10,14H,2-4,18H2,1H3,(H2,19,20)(H,21,24)(H,26,27)(H,28,29)/b22-9+/t7-,10+,14+/m0/s1