Learn More
Desfuroyl Ceftiofur (>85%), TRC
Código de producto. 17902345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902345 2.5 mg 2.50 miligramo
17991355 10 mg 10 miligramos
17931155 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17902345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2899802.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120882-22-6
Fórmula molecular C14 H15 N5 O5 S3
Peso molecular (g/mol) 429.49
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(mercaptomethyl)-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(mercaptomethyl)-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(mercaptomethyl)-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(mercaptomethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Defuroylceftiofur, Desfuroylceftiofur, Desfuroyl Ceftiofur
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino-8-oxo-3-(sulfanilmetil)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-ácido carboxílico
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CS)\c3csc(N)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfuroyl Ceftiofur
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N5O5S3/c1-24-18-7(6-4-27-14(15)16-6)10(20)17-8-11(21)19-9(13(22)23)5(2-25)3-26-12(8)19/h4,8,12,25H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.0235