Learn More
Desfluoro Ezetimiba, TRC
Código de producto. 30040406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040406 2.5 mg 2.50 miligramo
30040751 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2899452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302781-98-2
Fórmula molecular C24 H22 F N O3
Peso molecular (g/mol) 391.43
Sinónimo 2-Azetidinone, 3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-, (3R,4S)-, Desfluoro Ezetimibe, Etezimibe Desfluoroaniline analog (USP)
Nombre IUPAC (3R,4S)-3-[(3S)-3-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil]-4-(4-hidroxifenil)-1-fenilazedina-2-una
SMILES O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccccc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfluoro Ezetimibe
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H22FNO3/c25-18-10-6-16(7-11-18)22(28)15-14-21-23(17-8-12-20(27)13-9-17)26(24(21)29)19-4-2-1-3-5-19/h1-13,21-23,27-28H,14-15H2/t21-,22+,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1584
Porcentaje de pureza >95%