Learn More
Deschloro Florfenicol, TRC
Código de producto. 30359517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359517 2.5 mg 2.50 miligramo
30366355 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2887982.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138872-73-8
Fórmula molecular C12 H15 Cl F N O4 S
Peso molecular (g/mol) 323.77
Sinónimo Acetamide, 2-chloro-N-[(1S,2R)-1-(fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-, Acetamide, 2-chloro-N-[1-(fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-, [R-(R*,S*)]-, 2-Chloro-N-[(1S,2R)-1-(fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide, Florfenicol-deschloro
Nombre IUPAC 2-cloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propano-2-il]acetamida
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CF)NC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deschloro Florfenicol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15ClFNO4S/c1-20(18,19)9-4-2-8(3-5-9)12(17)10(7-14)15-11(16)6-13/h2-5,10,12,17H,6-7H2,1H3,(H,15,16)/t10-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0394
Porcentaje de pureza >95%