Learn More
Descloro cetirizina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30007415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007415 50 mg 50 miligramos
17913335 100 mg 100 miligramos
17972175 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28888550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83881-54-3
Fórmula molecular C21 H26 N2 O3 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 427.36
Sinónimo [2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. F (EP) as Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Acetic acid, [2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI)
Nombre IUPAC ácido acético 2-[2-(4-benzhidrilpiperazina-1-il)etoxi]ácido; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy)acetic Acid Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O3.2ClH/c24-20(25)17-26-16-15-22-11-13-23(14-12-22)21(18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19;;/h1-10,21H,11-17H2,(H,24,25);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1477
Porcentaje de pureza >95%