Learn More
Descarbamoil Cefuroxima, TRC
Código de producto. 30138415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138415 5 mg 5 miligramos
30007841 10 mg 10 miligramos
30008628 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2888305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56271-94-4
Fórmula molecular C15 H15 N3 O7 S
Peso molecular (g/mol) 381.36
Sinónimo Descarbamoylcefuroxime, Cefuroxime Sodium Imp. A, 640/2, Ph Eur Cefuroxime Sodium Impurity A
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-il)-2-metaxiiminoacetil]amino]-3-(hidroximetil)-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-ácido carboxílico
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CO)\c3occc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Descarbamoyl Cefuroxime
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O7S/c1-24-17-9(8-3-2-4-25-8)12(20)16-10-13(21)18-11(15(22)23)7(5-19)6-26-14(10)18/h2-4,10,14,19H,5-6H2,1H3,(H,16,20)(H,22,23)/b17-9-/t10-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.0631