Learn More
JULABO™ Agente descalcificador
Código de producto. 17198528
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17198528 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 17198528 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9940200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.75€
    43.00€ / paquete de 1
    Ahorro 4.75€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El agente descalcificador JULABO sirve para la eliminación suave e higiénica de residuos de cal.
  • Agente descalcificador para la eliminación suave e higiénica de depósitos minerales, incluidos residuos de cal
Especificaciones
Volumen (métrico) 1 L
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de residuos de cal
compliance-icons
Nombre del producto
  • descaling Agent (1 Liter)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphamidic acid, Talgtrimethylammoniumchloride, propan-2-ol