Learn More
Desalkyl Ebastine, TRC
Código de producto. 30138427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138427 50 mg 50 miligramos
30007052 10 mg 10 miligramos
30010852 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28877050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58258-01-8
Fórmula molecular C18 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 267.37
Sinónimo 4-(Diphenylmethoxy)piperidine, 4-(4-Benzhydryloxy)piperidine, 4-(Benzhydryloxy)piperidine, 4-(Diphenylmethoxy)piperidine, Ebastine Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 4-benzhidroxipiperidina
SMILES C1CC(CCN1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desalkyl Ebastine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17-19H,11-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1623