Learn More
Desacetiloxietilo (E)-Cefuroxima Axetil, TRC
Código de producto. 30137479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137479 10 mg 10 miligramos
17944165 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28928010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97232-97-8
Fórmula molecular C16 H16 N4 O8 S
Peso molecular (g/mol) 424.39
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2E)-2-(2-furanyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(E)]]- (9CI), (6R,7R)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2E)-2-(2-furanyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Cefuroxime Imp. E (EP), trans-Cefuroxime, (E)-Cefuroxime, Desacetyloxyethyl (E)-Cefuroxime axetil, (6R,7R)-3-[(Carbamoyloxy)methyl]-7-[[(E)-(furan-2-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-(carbamoiloximetil)-7-[[(2E)-2-(furan-2-il)-2-metaxiiminoacetil]amino-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES CO\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)N)/c3occc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Cefuroxime
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N4O8S/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24)/b19-9+/t10-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.0689