Learn More
Desacetil cefapirina Sal sódica, TRC
Código de producto. 17546175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17546175 10 mg 10 miligramos
17971055 25 mg 25 miligramos
17903125 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17546175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28897010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104557-24-6
Fórmula molecular C15 H14 N3 O5 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 403.41
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[[(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-, monosodium salt, (6R-trans)- (9CI), (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[[2-(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, Deacetylcephapirin sodium salt, Desacetylcephapirin sodium, Cefapirin-desacetyl sodium
Nombre IUPAC sodio; (6R,7R)-3-(hidroximetil)-8-oxo-7-[(2-piridina-4-ilsulfanilacetil)amino]-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES [Na+].OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyl Cephapirin Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O5S2.Na/c19-5-8-6-25-14-11(13(21)18(14)12(8)15(22)23)17-10(20)7-24-9-1-3-16-4-2-9;/h1-4,11,14,19H,5-7H2,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,14-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.0273
Porcentaje de pureza >95%