Learn More
Desacetil Cefatiamidina, TRC
Código de producto. 17903165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903165 50 mg 50 miligramos
17901155 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17903165 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD28827550MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 958001-61-1
Fórmula molecular C17 H26 N4 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 430.54
Sinónimo (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-7-[[2-[[[(1-methylethyl)amino][(1-methylethyl)imino]methyl]thio]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[2-[(E)-N,N'-diisopropilcarbamimidoil]sulfanilacetil]amino]-3-(hidroximetil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES CC(C)N\C(=N/C(C)C)\SCC(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material Desacetyl Cefathiamidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N4O5S2/c1-8(2)18-17(19-9(3)4)28-7-11(23)20-12-14(24)21-13(16(25)26)10(5-22)6-27-15(12)21/h8-9,12,15,22H,5-7H2,1-4H3,(H,18,19)(H,20,23)(H,25,26)/t12-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1345