Learn More
Deruxtecan, MedChemExpress
Descripción
Deruxtecan is an ADC drug-linker conjugate composed of a derivative of DX-8951 (DXd) and a
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deruxtecan |
| CAS | 1599440-13-7 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C52H56FN9O13 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 35 mg/mL (33.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=CC1=O)N1CCCCCC(NCC(NCC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(NCC(NCOCC(N[C@@H]3C4=C5C(C(N6C5)=CC([C@](O)(C(OC7)=O)CC)=C7C6=O)=NC8=CC(F)=C(C)C(CC3)=C48)=O)=O)=O)=O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1034.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1034.05 |
| Mostrar más |