Learn More
Derazantinib Racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16440336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
16440336 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 16440336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19981A
MedChemExpress Derazantinib Racemate (ARQ-087 Racemate) is the racemate of Derazantinib. Derazantinib is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor; exhibits potent activity against FGFR1-3 chondrocytes with IC50s of 4.5, 1.8, and 4.5 nM, respectively.
Derazantinib Racemate (ARQ-087 Racemate) is the racemate of Derazantinib. Derazantinib is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Derazantinib Racemate
CAS 2309668-44-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H29FN4O
Cantidad 2 mg
Sinónimo ARQ-087 Racemate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (213.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCNCCC1=CC(NC2=NC=C3CC(C4=CC=CC=C4F)C5=CC=CC=C5C3=N2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 468.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.57
Porcentaje de pureza 99.38%
Grado Research
Forma física Solid