Learn More
Deracoxib, MedChemExpress
Código de producto. 16487346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16487346 100 mg 100 miligramos
16441876 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16487346
Marca: Medchem Express HY17509
MedChemExpress Deracoxib, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, is a non-narcotic, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Deracoxib, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, is a non-narcotic, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deracoxib
CAS 169590-41-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14F3N3O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo SC 046 SC 46 SC 59046
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (125.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N2N=C(C(F)F)C=C2C3=CC=C(OC)C(F)=C3)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 397.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.37
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation