missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DEP-1/CD148 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30607910 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30607910 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30607910 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF1934C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

DEP-1/CD148 Polyclonal antibody specifically detects DEP-1/CD148 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DEP-1/CD148
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CD148, CD148 antigen, Density-enhanced phosphatase 1, DEP-1, DEP1EC 3.1.3.48, HPTP eta, HPTPeta, human density enhanced phosphatase-1, protein tyrosine phosphatase, receptor type, J, protein tyrosine phosphatase, receptor type, J polypeptide, Protein-tyrosine phosphatase eta, Protein-tyrosine phosphatase receptor type J, receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta, R-PTP-eta, R-PTP-J, SCC1, susceptibility to colon cancer 1, mouse, homolog of
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DEP-1/CD148, Arg997-Ala1337, Accession # Q12913
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5795
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.