Learn More
Ácido desoxirribonucleico, sal sódica (no altamente polimerizada), 91 %, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxyribonucleic acid, Sodium salt |
| CAS | 9007-49-2 |
| Color | Crema |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 91% |
| Fórmula molecular | C15H31N3O13P2 |
| Número MDL | MFCD00130921 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | nucleic acid, na salt yeast, deoxyribonucleic acid herring sperm , not higly polimerized, 5-amino-2-5-amino-2-hydroxymethyl oxolan-3-yl oxy hydroxy phosphoryl oxy methyl oxolan-3-yl oxy 5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl methoxyphosphinic acid |
| Clave InChI | AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | * |
| Mostrar más |