Learn More
Deoxi Modafinil, TRC
Código de producto. 30363278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363278 1 g 1 g
30351789 50 mg 50 miligramos
30359905 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2427001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68524-30-1
Fórmula molecular C15 H15 N O S
Peso molecular (g/mol) 257.35
Sinónimo 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
Nombre IUPAC 2-benzhidrilsulfanilacetamida
SMILES NC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0874