Learn More
Deoxi-artemisinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxy Artemisinin |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O4/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1518 |