Learn More
Thermo Scientific™ Opciones de almacenamiento compacto
Descripción
Duplique la capacidad de almacenamiento y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Las opciones de almacenamiento compacto Thermo Scientific™ emplean tamaños estándar de Thermo Scientific™ CryoBox™ que se adaptan a las gradillas existentes en los congeladores del laboratorio. Mediante cajas estándar con separadores de tubos de 13 x 13, se acoplan (169) tubos de 1 ml a una caja CryoBox de tamaño estándar.
- Elija una caja de cartón o policarbonato de tamaño estándar.
- Inserte el divisor de caja de 13 x 13
- Cargue la caja con 169 tubos de almacenamiento Cryobank de 1 ml
- Deslice la caja en sus gradillas existentes para cajas de crioconservación de tamaño estándar
- Apto para el almacenamiento en congeladores mecánicos o nitrógeno líquido en fase de vapor
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | CryoBox de policarbonato con separador 13 x 13 |
| Tipo de vial | Cryobank |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Cryobank |
| Cantidad | 24/Cs. |
| Tipo | Cryobox |
| Capacidad (métrico) | 1 mL (Tubo) |
| Material | Policarbonato (Caja) |