Learn More
Thermo Scientific™ Opciones de almacenamiento compacto
Código de producto. 15201866
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Criocajas de cartón
CryoBox no dividida
Cryobox
Divisor Cryobox
Selector/marcador universal
Tubos Cryobank
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 8
paquete de 845
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15201866 Tubos Cryobank paquete de 845
11787064 Criocajas de cartón paquete de 8
15183113 Selector/marcador universal paquete de 24
10564985 Divisor Cryobox paquete de 24
10233091 CryoBox no dividida paquete de 4
15323584 Cryobox paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15201866 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 374115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    1004.00€ / paquete de 845
    Ahorro 41.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Duplique la capacidad de crioconservación y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Nuestras densas opciones de almacenamiento se ajustan a las cajas de almacenamiento criogénico estándar que funcionan con las gradillas para congeladores que posee actualmente.
Duplique la capacidad de almacenamiento y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Las opciones de almacenamiento compacto Thermo Scientific™ emplean tamaños estándar de Thermo Scientific™ CryoBox™ que se adaptan a las gradillas existentes en los congeladores del laboratorio. Mediante cajas estándar con separadores de tubos de 13 x 13, se acoplan (169) tubos de 1 ml a una caja CryoBox de tamaño estándar.
  • Elija una caja de cartón o policarbonato de tamaño estándar.
  • Inserte el divisor de caja de 13 x 13
  • Cargue la caja con 169 tubos de almacenamiento Cryobank de 1 ml
  • Deslice la caja en sus gradillas existentes para cajas de crioconservación de tamaño estándar
  • Apto para el almacenamiento en congeladores mecánicos o nitrógeno líquido en fase de vapor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos Cryobank de 1,0 ml Nunc, en blanco, con tapón, estériles, envasados por unidades
Codificación Ninguno
Tipo de vial Cryobank
Color Transparente (cierre), Transparente (tapón)
Envase 169 tubos/bolsa
Para utilizar con (equipo) Cryobank
Cantidad 845/Cs.
Esterilidad Estéril
Tipo Tubos Cryobank
Capacidad (métrico) 1,0 mL
Admite 169 Tubos Nunc Cryobank de 1mL