missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DENND3, p Ser554 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18237251 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18237251 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18237251 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP260771

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DENND3 Polyclonal specifically detects DENND3 in Human, Mouse, Rat, Primate, Sheep samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DENND3 (p Ser554)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000
Formulación 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per ml BSA and 50% glycerol. with No Preservative
Alias de gen DENN/MADD domain containing 3, KIAA0870DENN domain-containing protein 3
Símbolos de los genes DENND3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phospho-peptide corresponding to amino acid residues surrounding Ser554 conjugated to KLH. Accession # D4A2H4
Peso molecular del antígeno 142 kDa
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μL
Disciplina de investigación Cellular Signaling
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22898
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.