Learn More
Eppendorf™ Entrega en fábrica
Código de producto. 16450124
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Entrega de equipo de >100, <180 kg
Entrega de equipo de >180 kg
Entrega de equipo de <100 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
16450124 Entrega de equipo de <100 kg cada uno
17141066 Entrega de equipo de >100, <180 kg cada uno
17151066 Entrega de equipo de >180 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16450124 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 2277000009
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Entrega a la puerta de fábrica o a la primera puerta en el lado del cliente final
  • Entrega en puerta de fábrica
  • Entrega a la primera puerta en el lado del cliente final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Entrega en la puerta de la fábrica
Para utilizar con (aplicación) Entrega de equipo de <100 kg