Learn More
Scotch-Brite™ Estropajos para superficie delicadas
Código de producto. 17138760
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige, rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17138760 Beige, rojo paquete de 100
17118590 Azul paquete de 100
17128590 Amarillo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17138760 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100145508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    136.84€ / paquete de 100
    Ahorro 174.16€
    56% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Las esponjas de limpieza de superficies delicadas y de alta calidad ofrecen una potencia de limpieza eficaz en los muebles de oficina. Gracias a la suavidad de la esponja, no producirá arañazos. Esponjas muy flexibles, duraderas y fáciles de lavar.& Enjuagar después de usar.
  • Esponjas de limpieza para superficies delicadas de alta calidad
  • Gracias a la suavidad de la esponja, no se rayarán las superficies
  • Tamaño práctico para un buen agarre y una excelente durabilidad
  • Fácil de enjuagar/lavar desp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esponjas
Color Beige, rojo
Dimensiones (L x An) 133 x 70 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies delicadas
Para utilizar con (equipo) Mobiliario de oficina
Longitud (métrico) 133 mm
Cantidad 10 paquete
Anchura (métrico) 70 mm