Learn More
Clorhidrato de Nicardipina Dehidro, TRC
Código de producto. 30012378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012378 25 mg 25 miligramos
30004286 50 mg 50 miligramos
30004993 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22978025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216817-27-4
Fórmula molecular C26 H27 N3 O6 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 513.97
Sinónimo 3-Methyl 5-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride, 2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride, Dehydronicardipine hydrochloride
Nombre IUPAC 3-O-[2-[benzil(metil)amino]etilo] 5-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCCN(C)Cc2ccccc2)c1c3cccc(c3)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Nicardipine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15H,13-14,16H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.1667